Tisk…
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500321-1G PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA 9920 CZK
APOSPC500321-1G APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975472
CAS číslo: 1288987-71-2