2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500320-1G
PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA
11180
CZK
APOSPC500320-1G
APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₄F₄N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27975492 CAS číslo: 1807176-08-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |