Tisk…
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500317-1G PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA 14550 CZK
APOSPC500317-1G APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20714261
CAS číslo: 77153-73-2