Tisk…
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500315-1G PC500315-250MG
APOSPC500315-1GEA 7770 CZK
APOSPC500315-1G APOSPC500315-250MG
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19214250
CAS číslo: 133788-81-5