Tisk…
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500314-1G PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA 1990 CZK
APOSPC500314-1G APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975486
CAS číslo: 1823327-58-7