2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500313-1G
PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA
7670
CZK
APOSPC500313-1G
APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Vzorec:
C₇H₆FIO MW: 252.025 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27975459 CAS číslo: 1823935-35-8 |