Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 15710 CZK
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
MW: 207.1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975487
CAS číslo: 1803828-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III