Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500308-1G PC500308-250MG
APOSPC500308-1GEA 13890 CZK
APOSPC500308-1G APOSPC500308-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole
Vzorec: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24368898
CAS číslo: 3108-02-9