2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500307-1G
PC500307-250MG
PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA
9430
CZK
APOSPC500307-1G
APOSPC500307-250MG
APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₄BF₅O₂ MW: 225.908 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD27975470 CAS číslo: 2250114-85-1 |