Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α,2,6-Pentafluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3,5-difluorobenzotrifluoride
PC500305-1G PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA 7180 CZK
APOSPC500305-1G APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975469
CAS číslo: 1309597-24-7