Tisk…
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500303-1G PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA 6220 CZK
APOSPC500303-1G APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975490
CAS číslo: 1823891-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III