Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500302-1G PC500302-250MG
APOSPC500302-1GEA 5030 CZK
APOSPC500302-1G APOSPC500302-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22586680
CAS číslo: 110298-75-4