Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 7710 CZK
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12404959
CAS číslo: 134099-34-6