Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5003-1G PC5003-2.5G
APOSPC5003-1GEA 5690 CZK
APOSPC5003-1G APOSPC5003-2.5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00275562
CAS číslo: 175276-66-1
UN: 3261
ADR: 8,III