6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
PC500298-1G
PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA
11580
CZK
APOSPC500298-1G
APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄FNO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27975496 CAS číslo: 1820639-38-0 |