Tisk…
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500297-1G PC500297-250MG PC500297-5G
APOSPC500297-1GEA 14060 CZK
APOSPC500297-1G APOSPC500297-250MG APOSPC500297-5G
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16468547
CAS číslo: 1226045-94-8