Tisk…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyano-3-fluoro-6-nitrophenol, 3-Cyano-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 9100 CZK
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975499
CAS číslo: 1820648-09-6