Tisk…
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500283-1G PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA 13560 CZK
APOSPC500283-1G APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₉FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20701664
CAS číslo: 403712-67-4