Tisk…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-2-formyl-6-nitrophenol, 4-Fluoro-3-formyl-2-hydroxynitrobenzene
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 10910 CZK
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185.109 g/mol
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975498
CAS číslo: 38225-97-7