Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500272-1G PC500272-250MG PC500272-5G
APOSPC500272-1GEA 17990 CZK
APOSPC500272-1G APOSPC500272-250MG APOSPC500272-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199648
CAS číslo: 108310-38-9