Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 13000 CZK
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975461
CAS číslo: 84478-77-3