Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500262-1G
APOSPC500262-1GEA 2360 CZK
APOSPC500262-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100973
CAS číslo: 661463-12-3