Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 13230 CZK
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrFNO₄
MW: 278.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27429289
CAS číslo: 1598963-13-3