Tisk…
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500252-1G PC500252-250MG
APOSPC500252-1GEA 23440 CZK
APOSPC500252-1G APOSPC500252-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole
Vzorec: C₈H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26086914
CAS číslo: 944805-66-7