Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500251-1G PC500251-5G
APOSPC500251-1GEA 3740 CZK
APOSPC500251-1G APOSPC500251-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26386356
CAS číslo: 1219741-79-3