Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500249-1G PC500249-5G PC500249-10G
APOSPC500249-1GEA 662 CZK
APOSPC500249-1G APOSPC500249-5G APOSPC500249-10G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777174
CAS číslo: 948294-26-6