Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-fluoroanisole
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 6220 CZK
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇ClFNO
MW: 175.588 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169196
CAS číslo: 91167-85-0