Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 3870 CZK
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₃ClFIO
MW: 272.443 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22628048
CAS číslo: 148254-33-5