Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500241-1G PC500241-250MG
APOSPC500241-1GEA 1450 CZK
APOSPC500241-1G APOSPC500241-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100974
CAS číslo: 661463-13-4