Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500240-1G PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA 18620 CZK
APOSPC500240-1G APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₄BrF₅O
MW: 303.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937167
CAS číslo: 1823271-81-3
UN: 3265
ADR: 8 III