Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 3810 CZK
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631614
CAS číslo: 261945-71-5