Tisk…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 11580 CZK
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631621
CAS číslo: 261945-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III