Tisk…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 4140 CZK
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂F₅NO₂
MW: 227,088 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659985
CAS číslo: 35010-29-8