Tisk…
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500227-1G PC500227-250MG PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA 1660 CZK
APOSPC500227-1G APOSPC500227-250MG APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
MW: 224,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937175
CAS číslo: 1202679-47-7