Tisk…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 25460 CZK
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631617
CAS číslo: 261945-01-1