Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 12010 CZK
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937180
CAS číslo: 134099-24-4