Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 6120 CZK
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
MW: 207.1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937181
CAS číslo: 1806333-92-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III