Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde, 3-Bromo-2-fluoro-6-formylphenol
PC500210-1G PC500210-250MG PC500210-100MG
APOSPC500210-1GEA 3410 CZK
APOSPC500210-1G APOSPC500210-250MG APOSPC500210-100MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23705524
CAS číslo: 1427373-29-2