4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-3-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-3-bromo-2-fluoroanisole
PC500208-1G
PC500208-5G
PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA
8200
CZK
APOSPC500208-1G
APOSPC500208-5G
APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec:
C₇H₇BrFNO MW: 220,039 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22570403 CAS číslo: 1137869-95-4 |