Tisk…
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 34390 CZK
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664923
CAS číslo: 1823917-95-8