Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 25790 CZK
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrFNO₄
MW: 278.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664856
CAS číslo: 1807155-75-4