Tisk…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500195-1G PC500195-250MG
APOSPC500195-1GEA 16530 CZK
APOSPC500195-1G APOSPC500195-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃F₅O
MW: 210.101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664920
CAS číslo: 134099-31-3