Tisk…
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 8530 CZK
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrFO₃
MW: 259,029 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664866
CAS číslo: 1823358-68-4