Tisk…
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 1990 CZK
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664904
CAS číslo: 1288987-92-7