2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 2-amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
PC500189-5G
PC500189-1G
PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA
11910
CZK
APOSPC500189-5G
APOSPC500189-1G
APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD27664889 CAS číslo: 1416013-62-1 |