Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500187-1G PC500187-250MG PC500187-5G PC500187-25G
APOSPC500187-1GEA 622 CZK
APOSPC500187-1G APOSPC500187-250MG APOSPC500187-5G APOSPC500187-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21332915
CAS číslo: 1052686-50-6