Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl methyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC500181-1G PC500181-25G PC500181-5G
APOSPC500181-1GEA 1040 CZK
APOSPC500181-1G APOSPC500181-25G APOSPC500181-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658620
CAS číslo: 330794-02-0