3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500171-1G
PC500171-250MG
PC500171-5G
APOSPC500171-1GEA
6910
CZK
APOSPC500171-1G
APOSPC500171-250MG
APOSPC500171-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec:
C₇H₄ClF₃O MW: 196,554 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17000111 CAS číslo: 106877-34-3 |