Tisk…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500167-1G PC500167-250MG
APOSPC500167-1GEA 7410 CZK
APOSPC500167-1G APOSPC500167-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194490
CAS číslo: 2844-05-5