Tisk…
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 662 CZK
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
MW: 142.128 g/mol
Bod varu: 125 °C (0.75 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10698649
CAS číslo: 117902-15-5